3-Pyrrolin 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L16349.03 L16349.06
L16349.03EA 115 EUR
L16349.03 L16349.06
3-Pyrrolin 96%
3-Pyrrolin
Purity: 96% CAS No.: 109-96-6 Molecular Formula: C4H7N Formula Weight: 69.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -18°(0°F) Refractive Index: 1.4690 Boiling Point: 90-91° Beilstein Reference: 103173 Merck Reference: 14,8017 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00005213
Formel: C₄H₇N
Siedepunkt: 90…91 °C
Schmelzpunkt: –71 °C
Dichte: 0,902
Flammpunkt: –18 °C (0 °F)
MDL: MFCD00005213
CAS-Nummer: 109-96-6
EINECS: 203-723-1
ADR: 3,II
Merck Index: 14,8017