2,4-Dichlor-6-methylbenzonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L16372.06
L16372.06EA 136 EUR
L16372.06
2,4-Dichlor-6-methylbenzonitril ≥97%
2,4-Dichlor-6-methylbenzonitril
Purity: 97% CAS No.: 175277-98-2 Molecular Formula: C8H5Cl2N Formula Weight: 186.04 Melting Point: 79-81° Beilstein Reference: 3249214 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00052865
Formel: C₈H₅Cl₂N
Molecular Weight: 186,04 g/mol
Schmelzpunkt: 79…81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052865
CAS-Nummer: 175277-98-2
ADR: 6.1,III