HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan) 99+%, elektronische Qualität for the electronics industry
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bis(trimethylsilyl)amin
L16519.AC
L16519.AE
L16519.AP
L16519.ACEA
35.4
EUR
L16519.AC
L16519.AE
L16519.AP
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan) 99+%, elektronische Qualität for the electronics industry
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan)
Purity: 99+%
CAS No.: 999-97-3
Molecular Formula: C6H19NSi2
Formula Weight: 161.40
Flash Point: 8°(46°F)
Refractive Index: 1.4080
Odour: Odourless
Melting Point: -78°
Boiling Point: 126°
Beilstein Reference: 635752
Merck Reference: 14,4689
UN No.: 3286
MDL No.: MFCD00008259
Formel:
(CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃ Siedepunkt: 126 °C Schmelzpunkt: –78 °C Dichte: 0,774 Flammpunkt: 8 °C (46 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008259 CAS-Nummer: 999-97-3 EINECS: 213-668-5 UN: 3286 ADR: 3,II REACH: 01-2119438176-38 Merck Index: 14,4689 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...