(3-(Methylamino)propyl)trimethoxysilan 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L16541.14
L16541.22
L16541.14EA
107
EUR
L16541.14
L16541.22
(3-(Methylamino)propyl)trimethoxysilan 95%
(3-(Methylamino)propyl)trimethoxysilan
Purity: 95%
CAS No.: 3069-25-8
Molecular Formula: CH3NH(CH2)3Si(OCH3)3
Formula Weight: 193.32
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.4190
Boiling Point: 106°/30mm
Beilstein Reference: 2072720
MDL No.: MFCD00048021
Formel:
H₃CNHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃ Siedepunkt: 106 °C (30 mmHg) Dichte: 0,978 Flammpunkt: 82 °C (179 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00048021 CAS-Nummer: 3069-25-8 EINECS: 221-334-5 |