2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluor-1,6-hexandiol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L16560.06
L16560.14
L16560.06EA
55.5
EUR
L16560.06
L16560.14
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluor-1,6-hexandiol ≥97%
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol
Purity: 97%
CAS No.: 355-74-8
Molecular Formula: HOCH2(CF2)4CH2OH
Formula Weight: 262.10
Melting Point: 67-70°
Boiling Point: 100°/3mm
MDL No.: MFCD00069087
Formel:
C₆H₆F₈O₂ Siedepunkt: 100 °C (3 mmHg) Schmelzpunkt: 67…70 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00069087 CAS-Nummer: 355-74-8 |