Pentamethyldisiloxan 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,1,1,3,3-Pentamethyldisiloxane
L16577.06
L16577.14
L16577.06EA
51
EUR
L16577.06
L16577.14
Pentamethyldisiloxan 95%
Pentamethyldisiloxane
Purity: 95%
CAS No.: 1438-82-0
Molecular Formula: (CH3)3SiOSiH(CH3)2
Formula Weight: 148.35
Flash Point: -19°(-2°F)
Refractive Index: 1.3740
Boiling Point: 86-87°
Beilstein Reference: 1734568
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00053658
Formel:
C₅H₁₆OSi₂ Molecular Weight: 148.35 g/mol Siedepunkt: 86…87 °C Dichte: 0.758 Flammpunkt: –19 °C (–2 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00053658 CAS-Nummer: 1438-82-0 EINECS: 215-873-5 ADR: 3 II |