1H,1H,12H,12H-Eicosafluor-1,12-dodecandiol tech. 90%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1H,1H,12H,12H-Perfluor-1,12-dodecandiol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-Eicosafluor-1,12-dodecandiol
L16588.06
L16588.06EA 85 EUR
L16588.06
1H,1H,12H,12H-Eicosafluor-1,12-dodecandiol tech. 90%, technische Qualität
1H,1H,12H,12H-Eicosafluor-1,12-dodecandiol
Purity: 90% CAS No.: 183162-43-8 Molecular Formula: HOCH2(CF2)10CH2OH Formula Weight: 562.15 Melting Point: 156-160° Boiling Point: 170°/5mm MDL No.: MFCD00236625
Formel: C₁₂H₆F₂₀O₂
Molecular Weight: 562,15 g/mol
Siedepunkt: 170 °C (5 mmHg)
Schmelzpunkt: 156…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236625
CAS-Nummer: 183162-43-8