1H,1H-Tricosafluor-1-dodecanol tech. 90%, technische Qualität

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

L16590.06 L16590.14
L16590.06EA 55.4 EUR
L16590.06 L16590.14
1H,1H-Tricosafluor-1-dodecanol tech. 90%, technische Qualität
1H,1H-Tricosafluor-1-dodecanol

Purity: 90% CAS No.: 423-65-4 Molecular Formula: CF3(CF2)10CH2OH Formula Weight: 600.12 Melting Point: ca 110° Boiling Point: 224°/740mm MDL No.: MFCD00153235

Formel: C₁₂H₃F₂₃O
Siedepunkt: 224 °C (740 mmHg)
Schmelzpunkt: ∼ 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153235
CAS-Nummer: 423-65-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR