2-[(Trimethylsilyl)oxy]ethylmethacrylat 94% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methacrylic Acid 2-(Trimethylsilyloxy)ethyl Ester
Stabilisierung:
100 ppm Stabilisiert mit 4-Methoxyphenol (MEHQ)
L16675.18
L16675.09
L16675.18EA
103
EUR
L16675.18
L16675.09
2-[(Trimethylsilyl)oxy]ethylmethacrylat 94% stabilisiert
2-(Trimethylsilyloxy)ethyl methacrylate
Stab. with 100ppm 4-methoxyphenol
Purity: 94%
CAS No.: 17407-09-9
Molecular Formula: C9H18O3Si
Formula Weight: 202.33
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.4300
Boiling Point: 65°/0.9mm
MDL No.: MFCD00053869
Formel:
C₉H₁₈O₃Si Molecular Weight: 202.33 g/mol Siedepunkt: 65 °C (0.9 mmHg) Dichte: 0.995 Flammpunkt: 42 °C (107 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00053869 CAS-Nummer: 17407-09-9 EINECS: 241-432-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...