3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propylmethacrylat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(1,1,1,5,5,5-Hexamethyl-3-((trimethylsilyl)oxy)trisiloxan-3-yl)propyl methacrylate, 3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)silane
L16682.14
L16682.22
L16682.14EA
87.7
EUR
L16682.14
L16682.22
3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propylmethacrylat ≥98%
3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propylmethacrylat
Purity: 98%
CAS No.: 17096-07-0
Molecular Formula: C16H38O5Si4
Formula Weight: 422.82
Flash Point: 201°(393°F)
Refractive Index: 1.4175
Boiling Point: 112-115°/0.2mm
MDL No.: MFCD00053871
Formel:
C₁₆H₃₈O₅Si₄ Molecular Weight: 422.82 g/mol Siedepunkt: 112…115 °C (0.2 mmHg) Dichte: 0.930 Flammpunkt: 201 °C (393 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00053871 CAS-Nummer: 17096-07-0 EINECS: 241-165-0 |