N,N-Diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N,N-Diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropanamide
L16739.14
L16739.14EA
74.2
EUR
L16739.14
N,N-Diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide 95%
N,N-Diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide
Purity: 95%
CAS No.: 392-63-2
Molecular Formula: C7F4H11NO
Formula Weight: 201.16
Refractive Index: 1.3920
Boiling Point: 58°/5mm
Beilstein Reference: 1780406
MDL No.: MFCD00069160
Formel:
C₇H₁₁F₄NO Molecular Weight: 201,17 g/mol Siedepunkt: 58 °C (5 mmHg) Dichte: 1,228 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00069160 CAS-Nummer: 392-63-2 |