1H,1H,10H,10H-Hexadecafluor-1,10-decandiol 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1H,1H,10H,10H-Perfluor-1,10-decandiol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-Hexadecafluor-1,10-decandiol
L16823.06
L16823.06EA 70.8 EUR
L16823.06
1H,1H,10H,10H-Hexadecafluor-1,10-decandiol 96%
1H,1H,10H,10H-Hexadecafluor-1,10-decandiol
Purity: 96% CAS No.: 754-96-1 Molecular Formula: HOCH2(CF2)8CH2OH Formula Weight: 462.13 Melting Point: 132-134° Boiling Point: 132°/4mm MDL No.: MFCD00192200
Formel: C₁₀H₆F₁₆O₂
Molecular Weight: 462,13 g/mol
Siedepunkt: 132 °C (4 mmHg)
Schmelzpunkt: 132…134 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00192200
CAS-Nummer: 754-96-1