4,4,4-Trifluorocrotononitrile 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L16870.03
L16870.03EA
89
EUR
L16870.03
4,4,4-Trifluorocrotononitrile 96%
4,4,4-Trifluorocrotononitrile
Purity: 96%
CAS No.: 406-86-0
Molecular Formula: CF3CH=CHCN
Formula Weight: 121.06
Boiling Point: 84-85°
Beilstein Reference: 6381034
UN No.: UN3276
MDL No.: MFCD00190645
Formel:
CF₃CH=CHCN Molecular Weight: 121,06 g/mol Siedepunkt: 84…85 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00190645 CAS-Nummer: 406-86-0 ADR: 6.1,II |