2H-Perfluoro-5-methyl-3,6-dioxanonane 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L16954.06
L16954.06EA
119
EUR
L16954.06
2H-Perfluoro-5-methyl-3,6-dioxanonane 97%
2H-Perfluoro-5-methyl-3,6-dioxanonane
Purity: 97%
CAS No.: 3330-14-1
Molecular Formula: C8HF17O2
Formula Weight: 452.07
Flash Point: None
Refractive Index: 1.3005
Melting Point: -122°
Boiling Point: 103-105°
MDL No.: MFCD00054714
Formel:
C₈HF₁₇O₂ Siedepunkt: 103…105 °C Schmelzpunkt: –122 °C Dichte: 1,659 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00054714 CAS-Nummer: 3330-14-1 |