Decyltriethoxysilan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Triethoxy(decyl)silane
L16965.14
L16965.22
L16965.14EA
91.3
EUR
L16965.14
L16965.22
Decyltriethoxysilan ≥98%
Decyltriethoxysilan
Purity: 98%
CAS No.: 2943-73-9
Molecular Formula: C16H36O3Si
Formula Weight: 304.55
Flash Point:
Formel:
C₁₆H₃₆O₃Si Molecular Weight: 304.55 g/mol Siedepunkt: 150 °C (8 mmHg) Dichte: 0.879 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00069132 CAS-Nummer: 2943-73-9 EINECS: 220-940-7 |