Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L17025.03
L17025.03EA 131 EUR
L17025.03
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate 95%
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate
Purity: 95% CAS No.: 170804-18-9 Molecular Formula: C6H10F3NO2 Formula Weight: 185.15 Refractive Index: 1.3831 Boiling Point: 70-71°/4mm Beilstein Reference: 6136102 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD01075754
Formel: C₆H₁₀F₃NO₂
Molecular Weight: 185,15 g/mol
Siedepunkt: 70…71 °C (4 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01075754
CAS-Nummer: 170804-18-9
ADR: 8,III