7-Isochinolinol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
7-Hydroxyisoquinoline, Isoquinolin-7-ol
L17067.MD
L17067.MDEA
51.7
EUR
L17067.MD
7-Isochinolinol ≥97%
7-Isochinolinol
Purity: 97%
CAS No.: 7651-83-4
Molecular Formula: C9H7NO
Formula Weight: 145.16
Melting Point: 226-228°
Beilstein Reference: 113224
Formel:
C₉H₇NO Molecular Weight: 145.16 g/mol Schmelzpunkt: 226…228 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00456131 CAS-Nummer: 7651-83-4 |