5-(Trifluormethoxy)salicylaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
L17136.03
L17136.03EA 128 EUR
L17136.03
5-(Trifluormethoxy)salicylaldehyd ≥98%
5-(Trifluormethoxy)salicylaldehyd
Purity: 98+% CAS No.: 93249-62-8 Molecular Formula: C8H5F3O3 Formula Weight: 206.12 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 31-33° Boiling Point: 82°/60mm Beilstein Reference: 7023825 MDL No.: MFCD00075249
Formel: C₈H₅F₃O₃
Molecular Weight: 206,12 g/mol
Siedepunkt: 82 °C (60 mmHg)
Schmelzpunkt: 31…33 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075249
CAS-Nummer: 93249-62-8