Methoxyflurane 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 2,2-Dichloro-1,1-difluoroethyl methyl ether

L17285.06
L17285.06EA 79.7 EUR
L17285.06
Methoxyflurane 97%
Methoxyflurane

Purity: 97% CAS No.: 76-38-0 Molecular Formula: CH3OCF2CHCl2 Formula Weight: 164.97 Flash Point: 37°(98°F) Melting Point: -36° Boiling Point: 105° Beilstein Reference: 1737766 UN No.: UN3271 MDL No.: MFCD00040144

Formel: C₃H₄Cl₂F₂O
Molecular Weight: 164,961 g/mol
Siedepunkt: 105 °C
Schmelzpunkt: –36 °C
Dichte: 1,440
Flammpunkt: 37 °C (98 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040144
CAS-Nummer: 76-38-0
EINECS: 200-956-0
ADR: 3,III
Merck Index: 14,5994

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR