1-Chloro-3-fluoro-2-propanol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L17286.06
L17286.06EA 146 EUR
L17286.06
1-Chloro-3-fluoro-2-propanol 95%
1-Chloro-3-fluoro-2-propanol
Purity: 95% CAS No.: 453-11-2 Molecular Formula: C3H6ClFO Formula Weight: 112.53 Refractive Index: 1.4280 Boiling Point: 153-156° Beilstein Reference: 1732501 UN No.: UN1992 MDL No.: MFCD00045284
Formel: C₃H₆ClFO
Siedepunkt: 153…156 °C
Dichte: 1,300
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00045284
CAS-Nummer: 453-11-2
ADR: 3,III