Tetrahydropyran-2-methanol ≥94%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

L17417.06 L17417.14
L17417.06EA 35.8 EUR
L17417.06 L17417.14
Tetrahydropyran-2-methanol ≥94%
Tetrahydropyran-2-methanol

Purity: 94% CAS No.: 100-72-1 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.4580 Melting Point: -70° Boiling Point: 186-189° Beilstein Reference: 102998 MDL No.: MFCD00006624

Formel: C₆H₁₂O₂
Siedepunkt: 186…189 °C
Schmelzpunkt: < –70 °C
Dichte: 1,027
Flammpunkt: 93 °C (199 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006624
CAS-Nummer: 100-72-1
EINECS: 202-882-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR