N-(2-Pyridyl)bis(trifluormethansulfonimid) 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)-2-pyridylamine, 2-Pyridyltriflimide, 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)amino]pyridine, 1,1,1-Trifluoro-N-(pyridin-2-yl)-N-((trifluoromethyl)sulphonyl)methanesulphonamide
L17433.06
L17433.06EA 164 EUR
L17433.06
N-(2-Pyridyl)bis(trifluormethansulfonimid) 98%
N-(2-Pyridyl)bis(trifluormethansulfonimid)
Purity: 98% CAS No.: 145100-50-1 Molecular Formula: C7H4F6N2O4S2 Formula Weight: 358.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 37-41° Boiling Point: 97°/2mm Beilstein Reference: 5832565 MDL No.: MFCD00191834
Formel: C₇H₄F₆N₂O₄S₂
Siedepunkt: 97 °C (2 mmHg)
Schmelzpunkt: 37…41 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00191834
CAS-Nummer: 145100-50-1