Diphenyliodoniumtrifluormethansulfonat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L17444.03
L17444.03EA
74.5
EUR
L17444.03
Diphenyliodoniumtrifluormethansulfonat ≥99%
Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate
Purity: 99%
CAS No.: 66003-76-7
Molecular Formula: C13H10F3IO3S
Formula Weight: 430.19
Melting Point: 179-182°
Beilstein Reference: 3582403
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00191356
Formel:
C₁₃H₁₀F₃IO₃S Molecular Weight: 430,19 g/mol Schmelzpunkt: 179…182 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191356 CAS-Nummer: 66003-76-7 ADR: 6.1,III |