1,3-Diiodbenzol 98

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

L17445.06 L17445.14
L17445.06EA 35.4 EUR
L17445.06 L17445.14
1,3-Diiodbenzol 98
1,3-Diiodbenzol

Purity: 98+% CAS No.: 626-00-6 Molecular Formula: C6H4I2 Formula Weight: 329.91 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 35-37° Boiling Point: 285° Beilstein Reference: 1904540 MDL No.: MFCD00041731

Formel: C₆H₄I₂
Molecular Weight: 329.91 g/mol
Siedepunkt: 285 °C
Schmelzpunkt: 35…37 °C
Dichte: 2.470
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041731
CAS-Nummer: 626-00-6
EINECS: 210-921-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR