5-Brom-2-iodpyrimidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L17453.06
L17453.06EA
142
EUR
L17453.06
5-Brom-2-iodpyrimidin ≥98%
5-Bromo-2-iodopyrimidine
Purity: 98%
CAS No.: 183438-24-6
Molecular Formula: C4H2BrIN2
Formula Weight: 284.88
Melting Point: 100-102°
MDL No.: MFCD01318111
Formel:
C₄H₂BrIN₂ Schmelzpunkt: 100…102 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01318111 CAS-Nummer: 183438-24-6 |