4-Isopropylphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Isopropylbenzeneboronic acid
L17459.03
L17459.03EA 98.8 EUR
L17459.03
4-Isopropylphenylboronsäure ≥98%
4-Isopropylphenylboronsäure
Purity: 98+% CAS No.: 16152-51-5 Molecular Formula: C9H13BO2 Formula Weight: 164.01 Melting Point: 142-144° Beilstein Reference: 2830262
Formel: C₉H₁₃BO₂
Molecular Weight: 164,01 g/mol
Schmelzpunkt: 142…144 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01074614
CAS-Nummer: 16152-51-5