tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-butyl pyrrolidine-1-carboxylate, pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, N-BOC-Pyrrolidine
L17475.06
L17475.06EA 71.4 EUR
L17475.06
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 86953-79-9 Molecular Formula: C9H17NO2 Formula Weight: 171.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 86°(186°F) Refractive Index: 1.4490 Boiling Point: 130°/20mm Beilstein Reference: 4664750 MDL No.: MFCD00216581
Formel: C₉H₁₇NO₂
Molecular Weight: 171,24 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (20 mmHg)
Dichte: 0,977
Flammpunkt: 86 °C (186 °F)
MDL: MFCD00216581
CAS-Nummer: 86953-79-9