6-Methylindole-3-carboxyaldehyde 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
L17508.03
L17508.03EA
104
EUR
L17508.03
6-Methylindole-3-carboxyaldehyde 97%
6-Methylindole-3-carboxyaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 4771-49-7
Molecular Formula: C10H9NO
Formula Weight: 159.19
Melting Point: 185-189°
Beilstein Reference: 386914
MDL No.: MFCD00049347
Formel:
C₁₀H₉NO Molecular Weight: 159,19 g/mol Schmelzpunkt: 185…189 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00049347 CAS-Nummer: 4771-49-7 |