1-Boc-piperidin-4-carbonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid, N-BOC-4-Piperidinecarboxylic acid, Boc-Inp-OH, 1-Boc-isonipecotic acid
L17527.03
L17527.06
L17527.03EA
36.8
EUR
L17527.03
L17527.06
1-Boc-piperidin-4-carbonsäure ≥98%
1-Boc-piperidin-4-carbonsäure
Purity: 98+%
CAS No.: 84358-13-4
Molecular Formula: C11H19NO4
Formula Weight: 229.28
Melting Point: 149-151°
MDL No.: MFCD00076999
Formel:
C₁₁H₁₉NO₄ Schmelzpunkt: 149…151 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00076999 CAS-Nummer: 84358-13-4 |