4-Benzyloxyindole-3-carbaldehyde 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L17567.03
L17567.03EA 154 EUR
L17567.03
4-Benzyloxyindole-3-carbaldehyde 98%
4-Benzyloxyindole-3-carbaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 7042-71-9 Molecular Formula: C16H13NO2 Formula Weight: 251.28 Melting Point: 167° dec. Beilstein Reference: 1537328 MDL No.: MFCD00152002
Formel: C₁₆H₁₃NO₂
Schmelzpunkt: 167 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00152002
CAS-Nummer: 7042-71-9