5-Methyl-3-isoxazolcarbonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L17577.06
L17577.06EA 68.6 EUR
L17577.06
5-Methyl-3-isoxazolcarbonsäure ≥98%
5-Methylisoxazole-3-carboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 3405-77-4 Molecular Formula: C5H5NO3 Formula Weight: 127.10 Melting Point: 171-173° Beilstein Reference: 114094
Formel: C₅H₅NO₃
Molecular Weight: 127.1 g/mol
Schmelzpunkt: 171…173 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01318162
CAS-Nummer: 3405-77-4
EINECS: 222-289-4