1-Acetylisatin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
1-Acetylindoline-2,3-dione
L17597.03
L17597.06
L17597.14
L17597.03EA
13.1
EUR
L17597.03
L17597.06
L17597.14
1-Acetylisatin ≥97%
1-Acetylisatin
Purity: 97%
CAS No.: 574-17-4
Molecular Formula: C10H7NO3
Formula Weight: 189.17
Melting Point: 141-143°
Beilstein Reference: 113959
Formel:
C₁₀H₇NO₃ Molecular Weight: 189.17 g/mol Schmelzpunkt: 141…143 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00158542 CAS-Nummer: 574-17-4 EINECS: 209-368-9 |