3-Brom-1,8-naphthalsäureanhydrid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromobenzo[de]isochromene-1,3-dione
L17683.03
L17683.03EA 102 EUR
L17683.03
3-Brom-1,8-naphthalsäureanhydrid ≥97%
3-Brom-1,8-naphthalsäureanhydrid
Purity: 97% CAS No.: 24050-49-5 Molecular Formula: C12H5BrO3 Formula Weight: 277.08 Melting Point: 244-246° Beilstein Reference: 180001
Formel: C₁₂H₅BrO₃
Molecular Weight: 277,08 g/mol
Schmelzpunkt: 244…246 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00228162
CAS-Nummer: 24050-49-5