2-Chlor-4-methoxypyridin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L17697.03
L17697.03EA
167
EUR
L17697.03
2-Chlor-4-methoxypyridin ≥99%
2-Chloro-4-methoxypyridine
Purity: 99%
CAS No.: 17228-69-2
Molecular Formula: C6H6ClNO
Formula Weight: 143.57
Flash Point:
Formel:
C₆H₆ClNO Siedepunkt: 110…115 °C (10 mmHg) Dichte: 1,258 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093951 CAS-Nummer: 17228-69-2 |