1,2-O-Isopropylidene-ɑ-D-glucurono-6,3-lactone ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L17765.09 L17765.18
L17765.09EA 56 EUR
L17765.09 L17765.18
1,2-O-Isopropylidene-ɑ-D-glucurono-6,3-lactone ≥98%
1,2-O-Isopropylidene-alpha-D-glucurono-6,3-lactone
Purity: 98+% CAS No.: 20513-98-8 Molecular Formula: C9H12O6 Formula Weight: 216.19 Melting Point: 119-121° Optical Rotation: +52° (c=1 in chloroform) MDL No.: MFCD00061641
Formel: C₉H₁₂O₆
Schmelzpunkt: 119…121 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061641
CAS-Nummer: 20513-98-8