3,4-Difluorbenzolsulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,4-Difluorbenzolsulfochlorid, 3,4-Difluorbenzol-1-sulfonylchlorid, 3,4-Difluorbenzolsulfonsäurechlorid
L17816.03
L17816.06
L17816.03EA
40.3
EUR
L17816.03
L17816.06
3,4-Difluorbenzolsulfonylchlorid ≥97%
3,4-Difluorbenzolsulfonylchlorid
Purity: 97%
CAS No.: 145758-05-0
Molecular Formula: C6H3ClF2O2S
Formula Weight: 212.60
Refractive Index: 1.5140
Boiling Point: 105°/15mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00153120
Formel:
C₆H₃ClF₂O₂S Siedepunkt: 105 °C (15 mmHg) Dichte: 1,586 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00153120 CAS-Nummer: 145758-05-0 UN: 3265 ADR: 8,II |