2-Nitrophenylboronsäure 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L17988.06
L17988.03
L17988.06EA
329
EUR
L17988.06
L17988.03
2-Nitrophenylboronsäure 96%
2-Nitrophenylboronsäure
Purity: 96%
CAS No.: 5570-19-4
Molecular Formula: C6H6BNO4
Formula Weight: 166.93
Melting Point: 149-151°
Beilstein Reference: 3032097
Formel:
C₆H₆BNO₄ Schmelzpunkt: 149…151 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00161358 CAS-Nummer: 5570-19-4 |