2,4-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L18161.06
L18161.03
L18161.06EA
406
EUR
L18161.06
L18161.03
2,4-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäure ≥97%
2,4-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäure
Purity: 97%
CAS No.: 153254-09-2
Molecular Formula: C8H5BF6O2
Formula Weight: 257.93
MDL No.: MFCD01631349
Formel:
C₈H₅BF₆O₂ Molecular Weight: 257.93 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631349 CAS-Nummer: 153254-09-2 |