α,α,α,2,4,6-Hexafluortoluol 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,4,6-Trifluorobenzotrifluoride, 1,3,5-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
L18167.06
L18167.06EA
91.5
EUR
L18167.06
α,α,α,2,4,6-Hexafluortoluol 96%
α,α,α,2,4,6-Hexafluortoluol
Purity: 99%
CAS No.: 122030-04-0
Molecular Formula: C7H2F6
Formula Weight: 200.08
Flash Point: 22°(71°F)
Refractive Index: 1.3850
Boiling Point: 105-107°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00190109
Formel:
C₇H₂F₆ Molecular Weight: 200,08 g/mol Siedepunkt: 105…107 °C Dichte: 1,475 Flammpunkt: 22 °C (71 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00190109 CAS-Nummer: 122030-04-0 UN: 1993 ADR: 3,II |