4-Bromo-3-fluorophenylboronic acid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-3-fluorobenzeneboronic acid
L18514.03
L18514.MD
L18514.03EA
61
EUR
L18514.03
L18514.MD
4-Bromo-3-fluorophenylboronic acid 95%
4-Bromo-3-fluorophenylboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 374790-97-3
Molecular Formula: C6H5BBrFO2
Formula Weight: 218.82
Melting Point:
Formel:
C₆H₅BBrFO₂ Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093066 CAS-Nummer: 374790-97-3 |