4-Brom-2-fluorbenzylalkohol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Brom-2-fluorphenyl)methanol
L18679.06
L18679.06EA 58.5 EUR
L18679.06
4-Brom-2-fluorbenzylalkohol ≥97%
4-Brom-2-fluorbenzylalkohol
Purity: 97% CAS No.: 188582-62-9 Molecular Formula: C7H6BrFO Formula Weight: 205.03 Melting Point: 31-33° Beilstein Reference: 7757667
Formel: C₇H₆BrFO
Molecular Weight: 205,03 g/mol
Schmelzpunkt: 31…33 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143265
CAS-Nummer: 188582-62-9