1-(3-Hydroxyphenyl)piperazin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: m-(1-Piperazinyl)phenol
L18702.06 L18702.14
L18702.06EA 27.8 EUR
L18702.06 L18702.14
1-(3-Hydroxyphenyl)piperazin ≥97%
1-(3-Hydroxyphenyl)piperazin
Purity: 98% CAS No.: 59817-32-2 Molecular Formula: C10H14N2O Formula Weight: 178.24 Melting Point: 205-208° Beilstein Reference: 4248583 UN No.: 3263 MDL No.: MFCD00052896
Formel: C₁₀H₁₄N₂O
Schmelzpunkt: 205…208 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052896
CAS-Nummer: 59817-32-2
UN: 3263
ADR: 8,III