Lichtgrün SF gelblich, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyme: Acid Green 5, Dihydrogen(ethyl)[4-[p-[ethyl(m-sulfonatobenzyl)amino]-p'-sulfonatobenzhydrylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden](m-sulfonatobenzyl)ammonium Dinatriumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
L1886-25G
L1886-25GEA 195 EUR
L1886-25G
Lichtgrün SF gelblich, Sigma-Aldrich®
Lichtgrün SF gelblich
Formel: C₃₇H₃₄N₂Na₂O₉S₃
Molecular Weight: 792,86 g/mol
Schmelzpunkt: 288…289 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012121
CAS-Nummer: 5141-20-8
EINECS: 225-906-5
Merck Index: 13,05506
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf1ab1e65a89b32895082b2d8108dac47e866fb6&vid=c449be20e478fe008dd3f8a8c798a49fcf3a005a&prid=web&clid=SAPDAM