D-Epoxone 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L18989.03 L18989.06
L18989.03EA 49.7 EUR
L18989.03 L18989.06
D-Epoxone 98%
D-Epoxone
Purity: 98% CAS No.: 18422-53-2 Molecular Formula: C12H18O6 Formula Weight: 258.27 Melting Point: 101-103° Beilstein Reference: 1319073 MDL No.: MFCD00063383
Formel: C₁₂H₁₈O₆
Schmelzpunkt: 101…103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063383
CAS-Nummer: 18422-53-2