6-Methoxyindol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Methoxy-1H-indol, Indol-6-ylmethylether
L19074.03 L19074.MD
L19074.03EA 124 EUR
L19074.03 L19074.MD
6-Methoxyindol ≥98%
6-Methoxyindol
Purity: 98+% CAS No.: 3189-13-7 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Melting Point: 90-94° Boiling Point: 105°/0.2mm MDL No.: MFCD00022780
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147.18 g/mol
Siedepunkt: 105 °C (0.2 mmHg)
Schmelzpunkt: 90…94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00022780
CAS-Nummer: 3189-13-7
EINECS: 221-689-6