Dichloro-(p-cymol)-ruthenium(II) Dimer 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L19126.04
L19126.09
L19126.ME
L19126.04EA
110
EUR
L19126.04
L19126.09
L19126.ME
Dichloro-(p-cymol)-ruthenium(II) Dimer 98%
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer
Purity: 98%
CAS No.: 52462-29-0
Molecular Formula: C20H28Cl4Ru2
Formula Weight: 612.40
MDL No.: MFCD00064793
Formel:
C₂₀H₂₈Cl₄Ru₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064793 CAS-Nummer: 52462-29-0 EINECS: 435-530-5 |