2-(Difluormethoxy)benzylamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(2-(Difluoromethoxy)phenyl)methanamine
L19165.03
L19165.03EA
80.8
EUR
L19165.03
2-(Difluormethoxy)benzylamin 97%
2-(Difluormethoxy)benzylamin
Purity: 97%
CAS No.: 243863-36-7
Molecular Formula: C8H9F2NO
Formula Weight: 173.16
Refractive Index: 1.4910
Formel:
C₈H₉F₂NO Molecular Weight: 173,16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236229 CAS-Nummer: 243863-36-7 ADR: 8,III |