3-Chlor-2-fluorbenzylamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(3-Chloro-2-fluorophenyl)methanamine
L19227.03
L19227.03EA
104
EUR
L19227.03
3-Chlor-2-fluorbenzylamin 97%
3-Chlor-2-fluorbenzylamin
Purity: 97%
CAS No.: 72235-55-3
Molecular Formula: C7H7ClFN
Formula Weight: 159.59
Refractive Index: 1.5405
Formel:
C₇H₇ClFN Molecular Weight: 159,59 g/mol Siedepunkt: 211 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 60 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631391 CAS-Nummer: 72235-55-3 ADR: 8,II |