3-(Benzyloxy)phenylisothiocyanat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Benzyloxyphenylisothiocyanate
L19242.03
L19242.MD
L19242.03EA
124
EUR
L19242.03
L19242.MD
3-(Benzyloxy)phenylisothiocyanat ≥97%
3-(Benzyloxy)phenylisothiocyanat
Purity: 97%
CAS No.: 206559-36-6
Molecular Formula: C14H11NOS
Formula Weight: 241.31
Melting Point: 49-51°
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00060374
Formel:
C₁₄H₁₁NOS Schmelzpunkt: 49…51 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00060374 CAS-Nummer: 206559-36-6 ADR: 8,III |