2-Brom-5-iodbenzoesäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L19247.06
L19247.06EA 121 EUR
L19247.06
2-Brom-5-iodbenzoesäure ≥97%
2-Brom-5-iodbenzoesäure
Purity: 97% CAS No.: 25252-00-0 Molecular Formula: C7H4BrIO2 Formula Weight: 326.92 Melting Point: 174-176° MDL No.: MFCD00079716
Formel: C₇H₄BrIO₂
Schmelzpunkt: 174…176 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00079716
CAS-Nummer: 25252-00-0